2,3-Dichlorobenzènesulfonamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR480709-25GEA 328 EUR InStock
APOSOR480709-25G
2,3-Dichlorobenzènesulfonamide 97%
2,3-Dichlorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₅Cl₂NO₂S
MW: 226,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464303
Numéro CAS: 82967-94-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité