Isocytosine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR480710-100GEA 598 EUR InStock
APOSOR480710-100G
Isocytosine 99%
Isocytosine
Formule: C₄H₅N₃O
MW: 111,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057557
Numéro CAS: 108-53-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité