4-Bromorésorcinol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480711-10G OR480711-25G OR480711-5G
APOSOR480711-10GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR480711-10G APOSOR480711-25G APOSOR480711-5G
4-Bromorésorcinol 95%
4-Bromorésorcinol
Formule: C₆H₅BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002272
Numéro CAS: 6626-15-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité