5-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid 94%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromoindole-3-carboxylic acid
OR480712-25G
APOSOR480712-25GEA 200 EUR InStock
APOSOR480712-25G
5-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid 94%
5-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆BrNO₂
MW: 240,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664007
Numéro CAS: 10406-06-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité