4-Hydroxy-2-methylbenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480714-25G OR480714-5G
APOSOR480714-25GEA 261 EUR InStock
APOSOR480714-25G APOSOR480714-5G
4-Hydroxy-2-methylbenzaldehyde
4-Hydroxy-2-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,1479 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037443
Numéro CAS: 41438-18-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité