Ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-6-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-6-carboxylate
OR480718-5G
APOSOR480718-5GEA 300 EUR InStock
APOSOR480718-5G
Ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-6-carboxylate 95%
Ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-6-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂S
MW: 226,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13195375
Numéro CAS: 134136-00-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité