2-Amino-5-phénylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480727-10G OR480727-5G
APOSOR480727-10GEA 132 EUR InStock
APOSOR480727-10G APOSOR480727-5G
2-Amino-5-phénylpyridine 97%
2-Amino-5-phénylpyridine
Formule: C₁₁H₁₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01692452
Numéro CAS: 33421-40-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité