6-Chloropyrimidine-4,5-diamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4,5-Diamino-6-chloropyrimidine, 6-Chloro-4,5-diaminopyrimidine
OR480730-5G
APOSOR480730-5GEA 106 EUR InStock
APOSOR480730-5G
6-Chloropyrimidine-4,5-diamine 95%
6-Chloropyrimidine-4,5-diamine
Formule: C₄H₅ClN₄
MW: 144,5600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023270
Numéro CAS: 4316-98-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité