3-(Bromomethyl)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480743-25G OR480743-5G
APOSOR480743-25GEA 118 EUR InStock
APOSOR480743-25G APOSOR480743-5G
3-(Bromomethyl)benzoic acid 95%
3-(Bromomethyl)benzoic acid
Formule: C8H7BrO2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045839
Numéro CAS: 6515-58-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité