2-Bromo-5-hydroxybenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR480751-25G
APOSOR480751-25GEA 157 EUR InStock
APOSOR480751-25G
2-Bromo-5-hydroxybenzonitrile 95%
2-Bromo-5-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄BrNO
MW: 198,0200 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061922
Numéro CAS: 189680-06-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité