3-Bromo-4-iodopyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR480764-1GEA 82.9 EUR InStock
APOSOR480764-1G APOSOR480764-5G
3-Bromo-4-iodopyridine 95%
3-Bromo-4-iodopyridine
Formule: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110263
Numéro CAS: 89167-19-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité