5-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480765-5G
APOSOR480765-5GEA 140 EUR InStock
APOSOR480765-5G
5-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
5-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03410308
Numéro CAS: 10406-05-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité