3-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Chloro-phenyl)-1H-pyrazol-3-ylamine
OR480789-1G OR480789-5G
APOSOR480789-1GEA 339 EUR InStock
APOSOR480789-1G APOSOR480789-5G
3-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole 95%
3-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₈ClN₃
MW: 193,64 g/mol
Point de fusion: 107…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027932
Numéro CAS: 66000-39-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité