4-Carboxy-3-nitrophenylboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Borono-2-nitrobenzoic acid, 3-Nitro-4-carboxyphenylboronic acid, 4-Carboxy-3-nitrobenzeneboronic acid
OR480791-1G OR480791-5G
APOSOR480791-1GEA 108 EUR InStock
APOSOR480791-1G APOSOR480791-5G
4-Carboxy-3-nitrophenylboronic acid 95%
4-Carboxy-3-nitrophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BNO₆
MW: 210,94 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10696661
Numéro CAS: 80500-28-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité