2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethynylboronic acid Pinacol ester
OR480797-1G OR480797-250MG OR480797-5G
APOSOR480797-1GEA 118 EUR InStock
APOSOR480797-1G APOSOR480797-250MG APOSOR480797-5G
2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-Ethynyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₈H₁₃BO₂
MW: 152,00 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13182122
Numéro CAS: 347389-74-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité