3-Bromopyridazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480809-1G OR480809-5G
APOSOR480809-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR480809-1G APOSOR480809-5G
3-Bromopyridazine 95%
3-Bromopyridazine
Formule: C₄H₃BrN₂
MW: 158,9840 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10688587
Numéro CAS: 88491-61-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité