4-Methoxycyclohexanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480813-5G OR480813-25G
APOSOR480813-5GEA 122 EUR InStock
APOSOR480813-5G APOSOR480813-25G
4-Methoxycyclohexanone 95%
4-Methoxycyclohexanone
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,1690 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01110115
Numéro CAS: 13482-23-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité