5-Methylnicotinaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480820-1G OR480820-5G
APOSOR480820-1GEA 126 EUR InStock
APOSOR480820-1G APOSOR480820-5G
5-Methylnicotinaldehyde 97%
5-Methylnicotinaldehyde
Formule: C7H7NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08272078
Numéro CAS: 100910-66-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité