2-Methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480823-5G
APOSOR480823-5GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR480823-5G
2-Methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
2-Methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₇ClO₃S
MW: 206,65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01961367
Numéro CAS: 10130-87-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité