Methyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR480826-1G OR480826-5G
APOSOR480826-1GEA 78.6 EUR InStock
APOSOR480826-1G APOSOR480826-5G
Methyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate 95%
Methyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate
Formule: C₅H₆N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09870069
Numéro CAS: 1000576-38-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité