6-Isoquinolinecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR48100-250MGEA 20.5 EUR InStock
APOSOR48100-250MG APOSOR48100-5G APOSOR48100-1G
6-Isoquinolinecarboxylic acid
6-Isoquinolinecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,1681 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09910323
Numéro CAS: 106778-43-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité