Lithium phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (LAP) 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Lithium PTMB phosphinate, LAP, Phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinic acid lithium salt, Lithium Phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate
OR48106-1G OR48106-500MG OR48106-5G
APOSOR48106-1GEA 145 EUR InStock
APOSOR48106-1G APOSOR48106-500MG APOSOR48106-5G
Lithium phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (LAP) 99%
Lithium phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (LAP)
Formule: C₁₆H₁₆LiO₃P
MW: 294,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29472537
Numéro CAS: 85073-19-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité