1,6-Anhydro-β-D-glucose
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4810T-100G OR4810T-25G OR4810T-5G
APOSOR4810T-100GEA 741 EUR InStock
APOSOR4810T-100G APOSOR4810T-25G APOSOR4810T-5G
1,6-Anhydro-β-D-glucose
1,6-Anhydro-beta-D-glucose
Formule: C₆H₁₀O₅
Point de fusion: 182…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063248
Numéro CAS: 498-07-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité