7-Isoquinolinecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Isoquinoline-7-carboxylic acid
OR48110-250MG OR48110-100MG OR48110-1G
APOSOR48110-250MGEA 227 EUR InStock
APOSOR48110-250MG APOSOR48110-100MG APOSOR48110-1G
7-Isoquinolinecarboxylic acid
7-Isoquinolinecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,1681 g/mol
Point de fusion: 295…297 °C
Densité: 0.934 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699235
Numéro CAS: 221050-96-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité