Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-aminopyrazine-3-carboxylate
OR4812-100G OR4812-25G OR4812-5G
APOSOR4812-100GEA 104 EUR InStock
APOSOR4812-100G APOSOR4812-25G APOSOR4812-5G
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate
Formule: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Point de fusion: 166…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010097
Numéro CAS: 16298-03-6
EINECS: 240-387-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité