1,1-Diéthoxytriméthylamine 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
OR48241-100G
APOSOR48241-100GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR48241-100G
1,1-Diéthoxytriméthylamine 90%
1,1-Diéthoxytriméthylamine
Formule: C₇H₁₇NO₂
MW: 147,22 g/mol
Point d'ébullition: 130…136 °C
Densité: 0.859 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009227
Numéro CAS: 1188-33-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité