Pipéridine-2,4-dione 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4-Piperidinedione, 2,4-Dioxopiperidine
OR48245-1G OR48245-5G OR48245-25G
APOSOR48245-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR48245-1G APOSOR48245-5G APOSOR48245-25G
Pipéridine-2,4-dione 97%
Pipéridine-2,4-dione
Formule: C₅H₇NO₂
MW: 113,1146 g/mol
Point de fusion: 98…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08704814
Numéro CAS: 50607-30-2
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité