2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-6-chloroisonicotinic acid
OR48249-1G OR48249-250MG OR48249-5G
APOSOR48249-1GEA 284 EUR InStock
APOSOR48249-1G APOSOR48249-250MG APOSOR48249-5G
2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036352
Numéro CAS: 6313-55-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité