2-Amino-N-(2-chloro-6-méthylphényl)-1,3-thiazole-5-carboxamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR48268-25G
APOSOR48268-25GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR48268-25G
2-Amino-N-(2-chloro-6-méthylphényl)-1,3-thiazole-5-carboxamide 98%
2-Amino-N-(2-chloro-6-méthylphényl)-1,3-thiazole-5-carboxamide
Formule: C₁₁H₁₀ClN₃OS
MW: 267,73 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10000630
Numéro CAS: 302964-24-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité