2-(Triméthylsilyl)éthanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4827-100G OR4827-25G OR4827-5G
APOSOR4827-100GEA 120 EUR InStock
APOSOR4827-100G APOSOR4827-25G APOSOR4827-5G
2-(Triméthylsilyl)éthanol
2-(Triméthylsilyl)éthanol
Formule: HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃
Point d'ébullition: 71…73 °C
Densité: 0.825 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002825
Numéro CAS: 2916-68-9
EINECS: 220-844-5
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité