4-(Prop-2-yn-1-yl)morpholine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(2-Propyn-1-yl)morpholine, 4-Propargylmorpholine
OR48271-1G OR48271-25G OR48271-5G
APOSOR48271-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR48271-1G APOSOR48271-25G APOSOR48271-5G
4-(Prop-2-yn-1-yl)morpholine 98%
4-(Prop-2-yn-1-yl)morpholine
Formule: C₇H₁₁NO
MW: 125,17 g/mol
Point d'ébullition: 186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00510919
Numéro CAS: 5799-76-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité