Methyl-4-ethynylbenzoate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-ethynylbenzoate
OR48275-1G OR48275-25G OR48275-5G
APOSOR48275-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR48275-1G APOSOR48275-25G APOSOR48275-5G
Methyl-4-ethynylbenzoate 96%
Methyl-4-ethynylbenzoate
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00168820
Numéro CAS: 3034-86-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité