1,2-Cyclohexylenediamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR48276-1KG OR48276-250G
APOSOR48276-1KGEA 109 EUR InStock
APOSOR48276-1KG APOSOR48276-250G
1,2-Cyclohexylenediamine
1,2-Cyclohexylenediamine
Formule: C₆H₁₄N₂
Point d'ébullition: 188…192 °C
Point de fusion: 42036 °C
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001491
Numéro CAS: 694-83-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité