3-Méthoxybenzonitrile 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4831-100G OR4831-25G
APOSOR4831-100GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR4831-100G APOSOR4831-25G
3-Méthoxybenzonitrile 99%
3-Méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₇NO
Point d'ébullition: 110…112 °C/12mmHg
Point de fusion: 22…24 °C
Densité: 1.089 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001801
Numéro CAS: 1527-89-5
EINECS: 216-201-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité