3-Nitro-p-toluonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methyl-3-nitrobenzonitrile
OR4834-25G OR4834-5G
APOSOR4834-25GEA 61.5 EUR InStock
APOSOR4834-25G APOSOR4834-5G
3-Nitro-p-toluonitrile
3-Nitro-p-toluonitrile
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point d'ébullition: 171 °C/12mmHg
Point de fusion: 106.2…106.7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031482
Numéro CAS: 939-79-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité