2-Chloropyridine-6-carbonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 6-Chloropicolinonitrile, 6-Chloropyridine-2-carbonitrile, 2-Chloro-6-cyanopyridine
OR4835-1G OR4835-5G OR4835-10G
APOSOR4835-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR4835-1G APOSOR4835-5G APOSOR4835-10G
2-Chloropyridine-6-carbonitrile 98%
2-Chloropyridine-6-carbonitrile
Formule: C₆H₃ClN₂
MW: 138,56 g/mol
Point de fusion: 85…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274527
Numéro CAS: 33252-29-8
EINECS: 251-429-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité