3-Aminothiophene-2-carboxamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4837-1G OR4837-250MG
APOSOR4837-1GEA 75.7 EUR InStock
APOSOR4837-1G APOSOR4837-250MG
3-Aminothiophene-2-carboxamide 98%
3-Aminothiophene-2-carboxamide
Formule: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Point de fusion: 120…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052593
Numéro CAS: 147123-47-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité