2',4',6'-Trihydroxyacetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Phloroacetophenone, THAP, 2-Acetylphloroglucinol
OR4838-25G OR4838-5G
APOSOR4838-25GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR4838-25G APOSOR4838-5G
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone 98%
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Point de fusion: 219…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149091
Numéro CAS: 480-66-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité