4-Nitrophtalimide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Nitroisoindoline-1,3-dione
OR4839-100G OR4839-25G OR4839-5G
APOSOR4839-100GEA 306 EUR InStock
APOSOR4839-100G APOSOR4839-25G APOSOR4839-5G
4-Nitrophtalimide 98%
4-Nitrophtalimide
Formule: C₈H₄N₂O₄
MW: 192,13 g/mol
Point de fusion: 203…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005884
Numéro CAS: 89-40-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité