Acide 2-hydroxyisobutyrique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Acide α-hydroxyisobutyriqueAcide 2-hydroxy-2-méthylpropionique
APOSOR4840-100GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR4840-100G APOSOR4840-25G APOSOR4840-500G APOSOR4840-1KG
Acide 2-hydroxyisobutyrique
Acide 2-hydroxyisobutyrique
Formule: C₄H₈O₃
MW: 104,11 g/mol
Point d'ébullition: 84 °C/1,5mmHg
Point de fusion: 76…80 °C
Densité: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004459
Numéro CAS: 594-61-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité