1-Chloro-2,5-dioxahexane, grade technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR4841-25GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR4841-25G APOSOR4841-500G APOSOR4841-100G
1-Chloro-2,5-dioxahexane, grade technique
1-Chloro-2,5-dioxahexane
Formule: ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃
MW: 124,57 g/mol
Point d'ébullition: 50…52 °C/13mmHg
Densité: 1,091 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000888
Numéro CAS: 3970-21-6
EINECS: 223-589-8
ONU: 2929
ADR: 6.1+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité