Thiophène-2-carbohydrazide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR4847-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR4847-1G APOSOR4847-25G
Thiophène-2-carbohydrazide 98%
Thiophène-2-carbohydrazide
Formule: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Point de fusion: 136…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005435
Numéro CAS: 2361-27-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité