1,2-Epoxycyclopentane
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR4849-25G OR4849-5G
APOSOR4849-25GEA 248 EUR InStock
APOSOR4849-25G APOSOR4849-5G
1,2-Epoxycyclopentane
1,2-Epoxycyclopentane
Formule: C₅H₈O
Point d'ébullition: 101…102 °C
Densité: 0.965 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 10 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005161
Numéro CAS: 285-67-6
EINECS: 206-005-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité