7-Éthoxy-4-méthylcoumarine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4853-100G OR4853-25G OR4853-5G
APOSOR4853-100GEA 116 EUR InStock
APOSOR4853-100G APOSOR4853-25G APOSOR4853-5G
7-Éthoxy-4-méthylcoumarine 98%
7-Éthoxy-4-méthylcoumarine
Formule: C₁₂H₁₂O₃
MW: 204,23 g/mol
Point de fusion: 113…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016971
Numéro CAS: 87-05-8
EINECS: 201-721-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité