4-Aminopipéridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR4858-25G OR4858-5G
APOSOR4858-25GEA 101 EUR InStock
APOSOR4858-25G APOSOR4858-5G
4-Aminopipéridine 97%
4-Aminopiperidine
Formule: C₅H₁₂N₂
Point d'ébullition: 65 °C/18mmHg
Densité: 0.945 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 45.6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179399
Numéro CAS: 13035-19-3
ONU: 2733
ADR: 3+8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité