Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

o-Tolylhydrazinium chlorure 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Tolylhydrazine chlorhydrateChlorure de 2-méthylphénylhydrazinium2-Méthylphénylhydrazinium chlorureChlorure de 2-tolylhydrazinium2-Méthylphénylhydrazine chlorhydrate

APOSOR4871-25GEA 37.9 EUR InStock
APOSOR4871-25G
o-Tolylhydrazinium chlorure 97%
o-Tolylhydrazinium chlorure


Formule: C₇H₁₁ClN₂
MW: 158,63 g/mol
Point de fusion: 190 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012925
Numéro CAS: 635-26-7
EINECS: 211-232-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité