2-(Methylthio)ethylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Methylthio)ethanamine
OR4873-1G OR4873-5G OR4873-25G
APOSOR4873-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR4873-1G APOSOR4873-5G APOSOR4873-25G
2-(Methylthio)ethylamine
2-(Methylthio)ethylamine
Formule: C₃H₉NS
MW: 91,18 g/mol
Point d'ébullition: 146…149 °C
Densité: 0.974 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 36 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00014825
Numéro CAS: 18542-42-2
EINECS: 242-412-5
ONU: 2734
ADR: 8+3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité