Uracile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4885-250G OR4885-100G OR4885-25G
APOSOR4885-250GEA 51 EUR InStock
APOSOR4885-250G APOSOR4885-100G APOSOR4885-25G
Uracile
Uracile
Formule: C₄H₄N₂O₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006016
Numéro CAS: 66-22-8
EINECS: 200-621-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité