3,4-Dichlorothiobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR49004-10G OR49004-1G OR49004-5G
APOSOR49004-10GEA 522 EUR InStock
APOSOR49004-10G APOSOR49004-1G APOSOR49004-5G
3,4-Dichlorothiobenzamide
3,4-Dichlorothiobenzamide
Formule: C₇H₅Cl₂NS
Point de fusion: 133…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973321
Numéro CAS: 22179-73-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité