4-Bromobenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR49010-100G OR49010-25G OR49010-5G
APOSOR49010-100GEA 212 EUR InStock
APOSOR49010-100G APOSOR49010-25G APOSOR49010-5G
4-Bromobenzylamine 98%
4-Bromobenzylamine
Formule: C₇H₈BrN
Point d'ébullition: 110…112 °C/30mmHg
Point de fusion: 25 °C
Densité: 1.473 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047931
Numéro CAS: 3959-07-7
EINECS: 223-559-4
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité